Få mere at vide
Norfloxacin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460390
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460390 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460390 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0350.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin
CAS 70458-96-7
Analyt- eller komponentnavne Norfloxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H18 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 319.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 319,1332 g/mol