Få mere at vide
Norfloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051336
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051336 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0350.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norfloxacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin Isopropyl Ester
CAS 1415841-37-0
Analyt- eller komponentnavne Norfloxacin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Norfloxacin Isopropyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H24FN3O3/c1-4-22-11-14(19(25)26-12(2)3)18(24)13-9-15(20)17(10-16(13)22)23-7-5-21-6-8-23/h9-12,21H,4-8H2,1-3H3
SMIL CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
IUPAC navn propan-2-yl 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 361.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 361.1802 g/mol