Få mere at vide
Norfloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17921426
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921426 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0350.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norfloxacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin Ethyl Ester
CAS 74011-47-5
Analyt- eller komponentnavne Norfloxacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Norfloxacin Ethyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, A 56199, Ethyl norfloxacin, Norfloxacin ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H22FN3O3/c1-3-21-11-13(18(24)25-4-2)17(23)12-9-14(19)16(10-15(12)21)22-7-5-20-6-8-22/h9-11,20H,3-8H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(N3CCNCC3)c(F)cc2C1=O
IUPAC navn ethyl 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 347.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 347.1645 g/mol