Få mere at vide
Norfloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Norfloxacin Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 74011-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norfloxacin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Norfloxacin Ethyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, A 56199, Ethyl norfloxacin, Norfloxacin ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22FN3O3/c1-3-21-11-13(18(24)25-4-2)17(23)12-9-14(19)16(10-15(12)21)22-7-5-20-6-8-22/h9-11,20H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(N3CCNCC3)c(F)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate |
| Vis mere |