missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Norfloxacin-d5 (ethyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfloxacin D5 |
| CAS | 1015856-57-1 |
| Molekylær formel | C16 2H5 H13 F N3 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Norfloxacin-d5, Norfloxacin D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18 H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 6-fluoro-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.36 |
| Formel vægt | 324.1646 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?