Få mere at vide
Norfloxacin, 98%, analytisk standard, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12327163 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Mængde Unit Size
12327163 5 g 5g
1 options
Product Code. 12327163 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445260050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin
Type Norfloxacin
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS 70458-96-7
Smeltepunkt 218 °C til 226 °C
Antændelsesrest 0,2 % maksimalt.
Infrarødt spektrum Autentisk
Vand 3% Max. (K.F.)
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C16H18FN3O3
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
InChI nøgle OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 319.336
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
Formel vægt 319.34
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)