Få mere at vide
Norfloxacin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318235
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318235 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318235 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15648000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Norfloxacin
CAS 70458-96-7
Analyt- eller komponentnavne Norfloxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H18 F N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 319.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 319,1332 g/mol