Få mere at vide
Norfenfluramine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Norfenfluramine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 673-18-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norfenfluramine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 F3 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Norfenfluramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Vis mere |