Få mere at vide
Norethynodrel, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norethynodrel |
| CAS | 68-23-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norethynodrel |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H26 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), 13-Methyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17-tetradecahydro-15H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-Δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-5(10)-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-Δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynylestr-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17α-Ethynylestra-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-ethynyl-5(10)-estrene, Enidrel, NSC 15432, Norethinodrel, Norethynodrel, Noretynodrel, SC 4642, 19-Norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,16-18,22H,4-12H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Vis mere |