missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norethynodrel (>90%), TRC

Artikelnummer. 18060440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18060440 25 mg -
18012150 2.5 mg 2.5mg
18033440 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN67602025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68-23-5
Molekylær formel C20 H26 O2
Molekylvægt (g/mol) 298.42
Synonym 19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), 13-Methyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17-tetradecahydro-15H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-5(10)-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynylestr-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17α-Ethynylestra-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-ethynyl-5(10)-estrene, Enidrel, NSC 15432, Norethinodrel, Norethynodrel, Noretynodrel, SC 4642, 19-Norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)-
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norethynodrel
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,16-18,22H,4-12H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 298.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.