Få mere at vide
Norethynodrel (>90%), TRC
Artikelnummer. 18012150
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18012150 2.5 mg 2.5mg
18033440 10 mg -
18060440 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6760202.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-23-5
Molekylær formel C20 H26 O2
Molekylvægt (g/mol) 298.42
Synonym 19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), 13-Methyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17-tetradecahydro-15H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-5(10)-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynylestr-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17α-Ethynylestra-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-ethynyl-5(10)-estrene, Enidrel, NSC 15432, Norethinodrel, Norethynodrel, Noretynodrel, SC 4642, 19-Norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)-
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethynodrel
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,16-18,22H,4-12H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 298.1933