Få mere at vide
Norethisterone (Norethindrone), LoGiCal
Artikelnummer. 30458569
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458569 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458569 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0218.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethisterone
CAS 68-22-4
Analyt- eller komponentnavne Norethisterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levonorgestrel Imp. U (EP), Norethisterone Acetate Imp. A (EP), (17alpha)-17-Hydroxy-19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20 yn-3-one, 17alpha-Ethinyl-17beta-hydroxy-Delta4-estren-3-one, 17alpha-Ethinyl-19-nortestosterone, 17alpha-Ethinylestr-4-en-17beta-ol-3-one, 17alpha-Ethynyl-17-hydroxy-4-estrene-3-one, 17alpha-Ethynyl-17-hydroxyest-4-en-3-one, 17alpha-Ethynyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyestr-4-en-3-one, 17alpha-Ethynyl-19-nor-androst-4-en-17beta-ol-3-one, 17alpha-Ethynyl-19-nortestosterone, 17alpha-Ethynyl-3-oxo-4-estren-17beta-ol, 17beta-Hydroxy-17alpha-ethynylestr-4-en-3-one, 19-Nor-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-4-androsten-3-one, 19-Nor-17alpha-ethynylandrosten-17beta-ol-3-one, 19-Nor-17alpha-ethynyltestosterone, 19-Norandrost-4-en-3-one, 17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-, Anovule, Conludaf, Conludag, Estr-4-ene-17alpha-ethynyl-17beta-ol-3-one, Ethinylnortestosterone, Ethynylnortestosterone, Gestest, Menzol, Micronett, Micronor, Micronovum, Mini-Pe, Mini-pill, NSC 9564, Nor-QD, Noralutin, Norcolut, Norethindrone, Norethisteron, Norethisterone, Norethynodrone, Noretisterone Dak, Norfor, Norgestin, Norluten, Norlutin, Norluton, Normapause, Norpregneninolone, Primolut N, Proluteasi, SC 4640, Triella, Utovlan, Levonorgestrel Impurity U, Norethisterone Acetate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 298.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 298.1933 g/mol