Få mere at vide
Norethisterone Enantate (Norethindrone Enanthate), Mikromol™
Artikelnummer. 30049515
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049515 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049515 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1002.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norethisterone Enantate (Norethindrone Enanthate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethisterone Enantate (Norethindrone Enanthate)
CAS 3836-23-5
Analyt- eller komponentnavne Norethisterone Enantate (Norethindrone Enanthate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H38 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (17α)-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-Nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, heptanoate (6CI,7CI,8CI), Heptanoic acid, ester with 17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (8CI), 17α-Ethynyl-19-nortestosterone 17-heptanoate, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone enanthate, NSC 22846, Norethindrone enanthate, Norethisterone enanthate, Norethisterone heptanoate, Norigest, Noristerat, SH 8.0393, ZK 5410
InChI formel InChI=1S/C27H38O3/c1-4-6-7-8-9-25(29)30-27(5-2)17-15-24-23-12-10-19-18-20(28)11-13-21(19)22(23)14-16-26(24,27)3/h2,18,21-24H,4,6-17H2,1,3H3/t21-,22+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 410.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 410.2821 g/mol