Få mere at vide
Norethisterone Acetate (Norethindrone Acetate), LoGiCal
Artikelnummer. 30460580
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460580 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460580 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0219.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethisterone acetate
CAS 51-98-9
Analyt- eller komponentnavne Norethisterone acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Norethisterone Acetate, 19-Norethisterone acetate, 19-Norethynyltestosterone acetate, Aygestin, Gynophase, Gynovlane, Milli-Anovlar, Milligynon, Miniphase, NSC 22844, Norethindrone 17-acetate, Norethindrone acetate, Norethisteron acetate, Norethisterone 17-acetate, Norethisterone acetate, Norethynyltestosterone acetate, Norethysterone acetate, Norlutate, Norlutin A, Norlutin acetate, Orlutate, Primolut-Nor, Progylut, SH 420, (17alpha)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 17-Acetoxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17alpha-Ethinyl-19-nortestosterone 17beta-acetate, 17alpha-Ethinyl-19-nortestosterone acetate, 17alpha-Ethinyl-4-estrene-17beta-ol-acetate-3-one, 17alpha-Ethynyl-19-nortestosterone acetate, 17beta-Acetoxy-17alpha-ethinyl-4-estren-3-one, 17beta-Acetoxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17beta-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 340.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 340.2038 g/mol