Få mere at vide
Norethisterone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18080970
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18080970 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0219.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Norethisterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethisterone acetate
CAS 51-98-9
Analyt- eller komponentnavne Norethisterone acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Norethisterone Acetate, 19-Norethisterone acetate, 19-Norethynyltestosterone acetate, Aygestin, Gynophase, Gynovlane, Milli-Anovlar, Milligynon, Miniphase, NSC 22844, Norethindrone 17-acetate, Norethindrone acetate, Norethisteron acetate, Norethisterone 17-acetate, Norethisterone acetate, Norethynyltestosterone acetate, Norethysterone acetate, Norlutate, Norlutin A, Norlutin acetate, Orlutate, Primolut-Nor, Progylut, SH 420, (17alpha)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 17-Acetoxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17alpha-Ethinyl-19-nortestosterone 17beta-acetate, 17alpha-Ethinyl-19-nortestosterone acetate, 17alpha-Ethinyl-4-estrene-17beta-ol-acetate-3-one, 17alpha-Ethynyl-19-nortestosterone acetate, 17beta-Acetoxy-17alpha-ethinyl-4-estren-3-one, 17beta-Acetoxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17beta-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 340.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 340.2038 g/mol