Få mere at vide
Norethindron, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499231 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499231 5 g 5g
11479231 0.25 g -
11489231 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499231 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215594694
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 68-22-4
Molekylær formel C20H26O2
Molekylvægt (g/mol) 298.426
InChI nøgle VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethindrone
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 298.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norethindrone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: norethindrone