Få mere at vide
Norethindron, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11479231 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479231 0.25 g -
11489231 1 g -
11499231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479231 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215594683
Kemiske identifikatorer
CAS 68-22-4
Molekylær formel C20H26O2
Molekylvægt (g/mol) 298.426
InChI nøgle VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethindrone
Farve Hvid
Mængde 0.25 g
Formel vægt 298.4
Fysisk form Pulver