missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norethindrone Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30426640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426640 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6760051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norethindrone beta-D-Glucuronide
CAS 64701-11-7
Molekylær formel C26H34O8
Mængde 1 mg
Synonym (17alpha)-3-Oxo-19-norpregn-4-en-20-yn-17-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, Norethindrone Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C26H34O8/c1-3-26(34-24-21(30)19(28)20(29)22(33-24)23(31)32)11-9-18-17-6-4-13-12-14(27)5-7-15(13)16(17)8-10-25(18,26)2/h1,12,15-22,24,28-30H,4-11H2,2H3,(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)C#C
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 474.54
Formel vægt 474.2254
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.