Få mere at vide
Norethindrone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norethisterone acetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 340.2038 |