Få mere at vide
Norethindrone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30134477
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134477 5 g
30133949 10 g
30005132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6759905G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-98-9
Molekylær formel C22 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 340.46
Synonym Norethisterone Acetate, (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 17-Acetoxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone acetate, 17α-Ethinyl-4-estrene-17β-ol-acetate-3-one, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone acetate, 17β-Acetoxy-17α-ethinyl-4-estren-3-one, 17β-Acetoxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone acetate, 19-Norethynyltestosterone acetate, Aygestin, Gynophase, Gynovlane, Milli-Anovlar, Milligynon, Miniphase, NSC 22844, Norethindrone 17-acetate, Norethindrone acetate, Norethisteron acetate, Norethisterone 17-acetate, Norethisterone acetate, Norethynyltestosterone acetate, Norethysterone acetate, Norlutate, Norlutin A, Norlutin acetate, Orlutate, Primolut-Nor, Progylut, SH 420
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethisterone acetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 340.2038