Få mere at vide
Norethindrone acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norethindrone acetate |
| CAS | 51-98-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H28O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 19-Norethindrone acetate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C#C[C@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.46 |
| Vis mere |