Få mere at vide
Norethandrolone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30463398
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463398 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463398 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1199.0011
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norethandrolone
CAS 52-78-8
Analyt- eller komponentnavne Norethandrolone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Norethandrolone, (17α)-17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3-one-d5, 17-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-17-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17-ENT, CB 8022, NSC 70581, NSC 9893, Nileva, Nilevar, Pronabol, SC 5914, Solevar, U 6817;
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h12,15-18,22H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 302.45
Mængde 1 ml
Formel vægt 302.2246 g/mol