Få mere at vide
Norepinephrine Sulfonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30041271
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041271 100 mg
30041029 50 mg
30040759 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN674530100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24159-36-2
Molekylær formel C8 H11 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 233.24
Synonym α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxy-benzenemethanesulfonic Acid
IUPAC navn 2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanesulfonic acid
SMIL NCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norepinephrine sulfonic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-8(15(12,13)14)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14)
Formel vægt 233.0358
Procent renhed >95%