Få mere at vide
Norepinephrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16441696 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16441696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13715
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norepinephrine
CAS 51-41-2
Farve Khaki
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H11NO3
Mængde 500 mg
Synonym Levarterenol L-Noradrenaline
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (147.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid