missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norepinephrine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451696
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451696 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13715A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) hydrochloride is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.

Norepinephrine (Levarterenol

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norepinephrine hydrochloride
CAS 329-56-6
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H12ClNO3
Mængde 500 mg
Synonym Levarterenol hydrochlorideL-Noradrenaline hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (1215.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 44 mg/mL (213.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 205.64
Formel vægt 205.64
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.