Få mere at vide
(±)-Norepinephrine-2,5,6,alpha,beta,beta-d6 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Norepinephrine-D6 Hydrochloride (Noradrenaline) |
| CAS | 1219803-04-9 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H5 N O3 . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | (±)-Norepinephrine-D6 hydrochloride, DL-Norepinephrine-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12 H,4,9H2;1 H/i1D,2 D,3 D,4D2,8 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(O)c1O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)-3,5,6-trideuteriobenzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.68 |
| Formel vægt | 211.0882 g/mol |
| Vis mere |