Få mere at vide
Norell™ Quartz NMR Sample Tube
Artikelnummer. 12840046
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
12840046 178 mm
1 options
Artikelnummer. 12840046 Leverandør Norell Leverandørnr. S5500QTZ7
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Quartz
Produkttype NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4.97 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Til brug med (applikation) Boron NMR [< 0.1 ppm Boron] and/or UV catalyzed reactions in the region above 210nm
Mængde 5 Pack