Få mere at vide
Norell™ Kvartsglas NMR prøverør
Beskrivelse
For auto-sampling-systemer og højhastigheds NMR. Standarden Norell Series™ for NMR-rør er udviklet for kvalitet og præcision. Næsten al variation i bund og væg er elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimrende tider og prøvereproducerbarheden. Uanset om du overvåger en reaktion, leder efter en ny forbindelse eller laver rutinemæssig NMR, er Standarden Series™ det foretrukne rør for nutidens forskere. Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at knække. Farvede kasketter er inkluderet.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Kvartsglas |
| Produkttype | NMR-prøverør |
| Emballage | 5-pack |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.97 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2 mm |
| Feltstyrke | 500 Hz |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |