Få mere at vide
Norell™ Kvartsglas NMR prøverør
Artikelnummer. 12822306
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Feltstyrke:
300 Hz
500 Hz
600 Hz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Feltstyrke Pakningsstørrelse
12822306 203 mm 300 Hz Pakke med 25
12850046 203 mm 500 Hz -
12860046 178 mm 600 Hz -
12870046 203 mm 600 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12822306 Leverandør Norell Leverandørnr. XR558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1505.79 DKK / Pakke med 25
    Spare 224.21 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR. De Norell Standard Series™ af NMR-rør er udviklet til kvalitet og præcision. Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer glitrende tider og prøvereproducerbarhed. Uanset om man overvåger en reaktion, leder efter en ny forbindelse eller laver rutinemæssig NMR, er standarden Series™ er det foretrukne rør for nutidens videnskabsmand. Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker. Der medfølger farvede kasketter.
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Emballage 25 stk
Diameter (metrisk) Udvendig 4.97 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Feltstyrke 300 Hz
Længde (engelsk) 8 tommer