Få mere at vide
Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR prøverør
Artikelnummer. 12800056
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
Farve:
Farveløs
Rød
Mængde:
5 Pakke
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Farve Mængde unitSize
12800056 178 mm Rød 50 stk Pakke med 50
12842336 178 mm Farveløs 50 stk Pakke med 50
12862336 178 mm Farveløs 5 Pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12800056 Leverandør Norell Leverandørnr. 5027 RED
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR. Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR prøverør er blevet udviklet til kvalitet og præcision.
  • Stort set al bund- og vægvariation er elimineret
  • Forbedrede glitretider og prøvereproducerbarhed
  • Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Der medfølger farvede kasketter
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 4.97 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Til brug med (applikation) Rutinemæssig NMR
Inkluderer Kasket
Mængde 50 stk