Få mere at vide
Norell™ Standard Series™ 5 mm Økonomi NMR prøvetagningsrør
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Mængde:
100 pakke
100-pakning
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
Beskrivelse
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
- Colored caps included
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
- Disposable
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Routine NMR |
| Inkluderer | Cap |
| Mængde | 100-pakning |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.