Få mere at vide
Norell™ Norell™ Standard Series™ 5 mm Økonomi NMR prøvetagningsrør
Beskrivelse
- Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
- Polerede ender for at gøre rør mindre modtagelige for at gå i stykker
- Farvede kasketter medfølger
- Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig NMR |
| Inkluderer | Kasket |
| Mængde | 100 pakke |