Få mere at vide
Norell™ Standard Series™ 5 mm Økonomi NMR prøvetagningsrør
Artikelnummer. 12882336
Encompass_Preferred
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Mængde:
100 pakke
100-pakke
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Mængde unitSize
12882336 178 mm 100-pakke Pakke med 100
12892336 203 mm 100 pakke Pakke med 100
12812346 203 mm 5 Pakke Pakke med 5
12802346 178 mm 5 Pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12882336 Leverandør Norell Leverandørnr. ST5007
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at overvåge reaktioner, søge efter nye forbindelser eller udføre rutinemæssig NMR. Norell™ Standard Series™ NMR prøvetagningsrør er udviklet til kvalitet og præcision og er det bedste valg for nutidens videnskabsmand.
  • Til auto-sampling systemer og højhastigheds NMR
  • Polerede ender for at gøre rør mindre modtagelige for at knække
  • Farvede kasketter inkluderede
  • Næsten al variation i bund og væg er elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimrende tider og prøvereproducerbarheden
  • Engangsbrug
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR-prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4.9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Til brug med (applikation) Rutinemæssig NMR
Inkluderer Cap
Mængde 100-pakke