Få mere at vide
Norell™ Standard Series™ 5 mm Økonomi NMR prøvetagningsrør
Artikelnummer. 12812346
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Mængde:
100 pakke
100-pakke
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
12812346 203 mm 5 Pakke Pakke med 5
12882336 178 mm 100-pakke Pakke med 100
12892336 203 mm 100 pakke Pakke med 100
12802346 178 mm 5 Pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12812346 Leverandør Norell Leverandørnr. ST5508
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremragende til at overvåge reaktioner, søge efter nye forbindelser eller udføre rutinemæssig NMR. Norell™ Standard Series™ NMR prøvetagningsrør er udviklet til kvalitet og præcision og er det bedste valg for nutidens videnskabsmand.
  • Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • Polerede ender for at gøre rør mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Farvede kasketter medfølger
  • Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
  • Engangs
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4.9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Til brug med (applikation) Rutinemæssig NMR
Inkluderer Kasket
Mængde 5 Pakke