Få mere at vide
GPE Scientific™ Norell™ Tyndvægget gennemsigtig fluorpolymer FEP-slange
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,5 mm
4,91 mm
5,6 mm
6,55 mm
7,68 mm
8,54 mm
9,5 mm
10,63 mm
12,8 mm
Beskrivelse
- I modsætning til PTFE-rør kan dette materiale varmeforsegles
- Varmeforsegling kan give ekstremt store muligheder for emballering og/eller opbevaring af prøver (ætsende, væsker, faste stoffer osv.)
- Fluoropolymerrør kan også bruges, hvor der kræves en tætsiddende og tæt pasform over glas- eller metalrør
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10,63 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 305 mm |
| Til brug med (applikation) | hvor der kræves en tætsiddende og tæt pasform over glas- eller metalrør |
| Emballagemængde | 4/Pk. |