Få mere at vide
GPE Scientific™ Norell™ Tyndvægget gennemsigtig fluorpolymer FEP-slange
Artikelnummer. 13110833
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,5 mm
4,91 mm
5,6 mm
6,55 mm
7,68 mm
8,54 mm
9,5 mm
10,63 mm
Artikelnummer. 13110833
Brand: GPE Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af speciel termoplastisk FEP-fluorpolymer af jomfruelig kvalitet
  • I modsætning til PTFE-rør kan dette materiale varmeforsegles
  • Varmeforsegling kan give ekstremt store muligheder for emballering og/eller opbevaring af prøver (ætsende, væsker, faste stoffer osv.)
  • Fluoropolymerrør kan også bruges, hvor der kræves en tætsiddende og tæt pasform over glas- eller metalrør
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 3,5 mm