Få mere at vide
Norell™ Standard Series™ 5 mm præcision NMR prøvetagningsrør
Artikelnummer. 12892296
Skift visning
Feltstyrke:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
Koncentricitet (metrisk):
±0,007 mm
±0,010 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Feltstyrke Koncentricitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12892296 300 MHz ±0,007 mm Pakke med 25
12832306 200 MHz ±0,010 mm Pakke med 25
12812306 300 MHz ±0,010 mm Pakke med 25
12872296 400 MHz ±0,007 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12892296 Proveedor Norell N.º de proveedor 506P7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 DKK
    1384.29 DKK / Pakke med 25
    Spare 205.71 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fremragende til at overvåge reaktioner, søge efter nye forbindelser eller udføre rutinemæssig NMR. Norell™ Standard Series™ 5 mm Precision NMR prøvetagningsrør er udviklet til kvalitet og præcision og er det bedste valg for nutidens videnskabsmand.
  • Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • Polerede ender for at gøre rør mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Farvede kasketter medfølger
  • Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
Especificaciones
Koncentricitet (metrisk) ±0,007 mm
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4.97 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Feltstyrke 300 MHz
Til brug med (applikation) Rutinemæssig NMR
Inkluderer Kasket
Mængde 25 stk
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.