Få mere at vide
Norell™ Høj gennemstrømning 3 mm NMR prøvetagningsrør
Beskrivelse
- Engangs
- Økonomisk pris
- Fremstillet af klasse A borosilikatglas for reproducerbarhed og holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.99 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.41 mm |
| Til brug med (applikation) | Engangsbrug til rutinemæssig NMR |
| Mængde | 25 stk |