Få mere at vide
Norell™ Ultra præcision borosilikatglas NMR prøverør
Beskrivelse
- Specielt designet til højopløsnings-NMR, rør i Select Series™ er fremstillet af ASTM Type 1 klasse A borosilikatglas
- Uanset om det drejer sig eller ikke-spinder, foretager strukturbestemmelse af små molekyler eller bestemmer 3D-strukturen af et membranprotein, Norell™ Select Series™ af NMR-rør tilbyder uovertruffen ydeevne, reproducerbarhed og pålidelighed sammenlignet med andre mærker
- Du bør se en øjeblikkelig forbedring af opløsningen, når du beregner i-koblingskonstanter eller indhenter data tæt på dit spektrofotometers støjniveau, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri og flimrende tider
- Dette fører til gengæld til kortere analysetider og forbedret prøvegennemløb
- Der er heller ingen bekymringer med fryse/tø afgasning eller høje temperatur undersøgelser, disse rør kan tolerere termisk chok op til 200 °C
- Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
- Der medfølger farvede endestykker
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 0,019 mm |
| Koncentricitet (metrisk) | 0,0070 mm |
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Emballage | 5 Pakke |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.99 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,41 mm |
| Inkluderer | Kasketter |