Få mere at vide
Norell™ Ultra præcision borosilikatglas NMR prøverør
Artikelnummer. 12880036
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,41 mm
4,2 mm
Camber (metrisk):
0,006 mm
0,013 mm
0,019 mm
0,025 mm
0,035 mm
0,038 mm
Koncentricitet (metrisk):
0,0040 mm
0,0050 mm
0,0070 mm
0,0100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Camber (metrisk) Koncentricitet (metrisk) unitSize
12880036 178 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm Pakke med 5
12860036 178 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm Pakke med 5
12840036 178 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm Pakke med 5
12830046 203 mm 2,41 mm 0,038 mm 0,0100 mm Pakke med 5
12810046 203 mm 2,41 mm 0,025 mm 0,0070 mm Pakke med 5
12890036 203 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm Pakke med 5
12870036 203 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm Pakke med 5
12850036 203 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm Pakke med 5
12860026 178 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm Pakke med 5
12830036 203 mm 4,2 mm 0,035 mm 0,0100 mm Pakke med 5
12890026 203 mm 4,2 mm 0,019 mm 0,0070 mm Pakke med 5
12870026 203 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12880036 Leverandør Norell™ Leverandørnr. S34007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    636.84 DKK / Pakke med 5
    Spare 95.16 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • Specielt designet til højopløsnings-NMR, rør i Select Series™ er fremstillet af ASTM Type 1 klasse A borosilikatglas
  • Uanset om det drejer sig eller ikke-spinder, foretager strukturbestemmelse af små molekyler eller bestemmer 3D-strukturen af et membranprotein, Norell™ Select Series™ af NMR-rør tilbyder uovertruffen ydeevne, reproducerbarhed og pålidelighed sammenlignet med andre mærker
  • Du bør se en øjeblikkelig forbedring af opløsningen, når du beregner i-koblingskonstanter eller indhenter data tæt på dit spektrofotometers støjniveau, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri og flimrende tider
  • Dette fører til gengæld til kortere analysetider og forbedret prøvegennemløb
  • Der er heller ingen bekymringer med fryse/tø afgasning eller høje temperatur undersøgelser, disse rør kan tolerere termisk chok op til 200 °C
  • Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Der medfølger farvede endestykker
Tekniske data
Camber (metrisk) 0,019 mm
Koncentricitet (metrisk) 0,0070 mm
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Emballage 5 Pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 2.99 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2,41 mm
Inkluderer Kasketter