Få mere at vide
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Artikelnummer. p-8008116
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12872306
Brand: Norell S5400JY7YELLOW
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype J Young NMR-ventil
Feltstyrke 400 MHz
Til brug med (applikation) 400MHz rør
Inkluderer Kvinde led
Mængde 1 hver