Få mere at vide
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Artikelnummer. 12852306
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Feltstyrke Pakningsstørrelse
12852306 178 mm 300 MHz Hver
12872306 178 mm 400 MHz Hver
12802316 203 mm 600 MHz Hver
12862306 203 mm 300 MHz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12852306 Leverandør Norell Leverandørnr. S5300JY7YELLOW
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype J Young NMR-ventil
Feltstyrke 300 MHz
Til brug med (applikation) 300MHz rør
Inkluderer Kvinde led
Mængde 1 hver