Få mere at vide
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Artikelnummer. 12802316
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Feltstyrke unitSize
12802316 203 mm 600 MHz Hver
12872306 178 mm 400 MHz Hver
12852306 178 mm 300 MHz Hver
12862306 203 mm 300 MHz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12802316 Leverandør Norell Leverandørnr. S5600JY8YELLOW
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 203 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype J Young NMR-ventil
Feltstyrke 600 MHz
Til brug med (applikation) 600MHz rør
Inkluderer Kvinde led
Mængde 1 hver