Få mere at vide
Norell™ Norell™ 600MHz borosilikatglas NMR prøverør
Beskrivelse
Specielt designet til højopløsnings-NMR, rør i Select Series™ er fremstillet af ASTM Type 1 klasse A borosilikatglas og er kompatible med Pyrex™ , Kimax™ og Duran™ . Uanset om det drejer sig eller ikke-spinder, foretager strukturbestemmelse af små molekyler eller bestemmer 3D-strukturen af et membranprotein, Norell™ Select Series™ af NMR-rør tilbyder uovertruffen ydeevne, reproducerbarhed og pålidelighed sammenlignet med andre mærker. Du bør se en øjeblikkelig forbedring i opløsning, når du beregner i-koblingskonstanter eller indhenter data tæt på dit spektrofotometers støjniveau, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri og flimrende tider. Dette fører til gengæld til kortere analysetider og forbedret prøvegennemløb. Der er heller ingen bekymringer med fryse/tø afgasning eller højtemperaturundersøgelser, disse rør kan tolerere termisk chok op til 200 °C. Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker. Der medfølger farvede endestykker.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Høj opløsning NMR rør |
| Inkluderer | Kasket |
| Mængde | 5 Pakke |