Få mere at vide
Norell™ 400MHz borosilikatglas NMR prøverør
Artikelnummer. 12880026
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12880026 178 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12880026 Leverandør Norell Leverandørnr. S54007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 DKK
    593.29 DKK / Pakke med 5
    Spare 88.71 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Specielt designet til NMR i høj opløsning
Specielt designet til højopløsnings-NMR, rør i Select Series™ er fremstillet af ASTM Type 1 klasse A borosilikatglas og er kompatible med Pyrex™ , Kimax™ og Duran™ . Uanset om det drejer sig eller ikke-spinder, foretager strukturbestemmelse af små molekyler eller bestemmer 3D-strukturen af et membranprotein, Norell™ Select Series™ af NMR-rør tilbyder uovertruffen ydeevne, reproducerbarhed og pålidelighed sammenlignet med andre mærker. Du bør se en øjeblikkelig forbedring i opløsning, når du beregner i-koblingskonstanter eller indhenter data tæt på dit spektrofotometers støjniveau, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri og flimrende tider. Dette fører til gengæld til kortere analysetider og forbedret prøvegennemløb. Der er heller ingen bekymringer med fryse/tø afgasning eller højtemperaturundersøgelser, disse rør kan tolerere termisk chok op til 200 °C. Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker. Der medfølger farvede endestykker.
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 4.9 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Til brug med (applikation) Høj opløsning NMR rør
Inkluderer Kasket
Mængde 5 Pakke