Få mere at vide
Norell™ Select Series™ Præcisions NMR prøvetagningsrør
Beskrivelse
- Specielt designet til NMR i høj opløsning
- Velegnet til spinning/ikke-spinning, strukturbestemmelse af små molekyler og bestemmelse af 3D-strukturen af membranproteiner
- Forbedret topsymmetri og glitrende tider
- Kortere analysetider og forbedret prøvegennemløb
- Kan tolerere termisk stød op til 200 °C
- Med polerede ender for at gøre rør mindre modtagelige for at gå i stykker
- Fremstillet af slidstærkt borosilikatglas, kompatibel med Pyrex™ , Kimax™ og Duran™
- Farvede endestykker medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,2 mm |
| Til brug med (applikation) | Høj opløsning NMR rør |
| Mængde | 5 Pakke |