Få mere at vide
Nordoxepin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30457643
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457643 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30457643 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDXP1731HC50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Nordoxepin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Analyt- eller komponentnavne Nordoxepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 N O . HCl
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (9 CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6 H-benzo[c][1] benzoxepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 50 mg
Formel vægt 301,123 g/mol