Få mere at vide
Nordothiapin-hydrochlorid (Nordosulepin Hydrochlorid) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461602
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461602 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461602 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0510.0801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordothiepin Hydrochloride
CAS 24881-70-7
Analyt- eller komponentnavne Nordothiepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C18 H19 N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 317.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 317,1005 g/mol