Få mere at vide
Nordosulepin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049406
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049406 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0510.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nordosulepin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordothiepin Hydrochloride
CAS 24881-70-7
Analyt- eller komponentnavne Nordothiepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
SMIL Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 317.88
Mængde 50 mg
Formel vægt 317,1005 g/mol