Få mere at vide
Nordosulepin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Nordosulepin Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nordothiepin Hydrochloride |
| CAS | 24881-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nordothiepin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H19 N S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+; |
| SMIL | Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC navn | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid |
| Vis mere |