Få mere at vide
Nordiphenhydramin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457526
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457526 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457526 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0490.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordiphenhydramine Hydrochloride
CAS 53499-40-4
Analyt- eller komponentnavne Nordiphenhydramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride (Nordiphenhydramine Hydrochloride), Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP), Diphenhydramine Imp. A (EP), Diphenhydramine USP Related Compound A, Diphenhydramine USP RC A, 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Related Compound A as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity F as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N-methylethanamin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 277.79
Mængde 10 mg
Formel vægt 277,1233 g/mol