Få mere at vide
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409036
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409036 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409036 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0198
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordihydroguaiaretic acid
CAS 500-38-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22O4
Mængde 100 mg
Synonym NDGA
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
Formel vægt 302.36
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease