Få mere at vide
Nordihydroguaiaretesyre, 97 %
Artikelnummer. 11382036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382036 5 g 5g
11372036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03149.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302,37 g/mol
Nordihydroguaiaretinsyre anvendes til behandling af flere sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, neurologiske lidelser og kræftformer. Det bruges også som en antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i 100% ethanol, methanol, acetone, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethanol (5% w/v), glycol, PEG og let opløselig i varmt vand. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-38-9
Molekylær formel C18H22O4
Molekylvægt (g/mol) 302.37
MDL nummer MFCD00002206
InChI nøgle HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
IUPAC navn 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzen-1,2-diol
SMIL CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nordihydroguaiaretic acid
Smeltepunkt 184 °C til 188 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2056825
Merck Index 14,6693
Opløselighedsinformation Opløselig i 100% ethanol, methanol, acetone, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethanol (5% w/v), glykol, peg og let opløselig i varmt vand. Uopløselig i vand.
Formel vægt 302.37
Procent renhed 97%